3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930579-1G
OR930579-250MG
APOSOR930579-1GEA
806
EUR
APOSOR930579-1G
APOSOR930579-250MG
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclohexyl-3-oxopropanenitrile
Formel:
C₉H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07700128 CAS-Nummer: 62455-70-3 |