4-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930693-1G
APOSOR930693-1GEA
94.4
EUR
APOSOR930693-1G
4-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 95%
4-Methyl-2-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₈H₇NO₃ Molecular Weight: 165.146 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669895 CAS-Nummer: 20357-22-6 |