4-(2-Methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930701-1G
APOSOR930701-1GEA
609
EUR
APOSOR930701-1G
4-(2-Methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one 95%
4-(2-Methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Molecular Weight: 191,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09955050 CAS-Nummer: 1020718-50-6 |