1-Benzoyl-pyrrolidin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930749-1G
APOSOR930749-1GEA
0
EUR
APOSOR930749-1G
1-Benzoyl-pyrrolidin-2-one 95%
1-Benzoyl-pyrrolidin-2-one
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00030544 CAS-Nummer: 2399-66-8 |