3-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930793-1G
APOSOR930793-1GEA
155
EUR
APOSOR930793-1G
3-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid 95%
3-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022896 CAS-Nummer: 6639-06-1 |