(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930797-1G
APOSOR930797-1GEA
0
EUR
APOSOR930797-1G
(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(4-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine
Formel:
C₇H₈ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11046853 CAS-Nummer: 1044771-76-7 |