(1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9309-1G
APOSOR9309-1GEA
371
EUR
APOSOR9309-1G
(1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)methanol 97%
(1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
Formel:
C₉H₁₀N₂OS Molecular Weight: 194,254 g/mol Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08435885 CAS-Nummer: 879896-49-8 |