2-Methyl-1-(p-tolyl)-2-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
alpha,alpha,4-Trimethylphenethyl Alcohol, 2-Methyl-1-(p-tolyl)propan-2-ol, 1,1-Dimethyl-2-(p-tolyl)ethanol
OR930931-5G
APOSOR930931-5GEA
201
EUR
APOSOR930931-5G
2-Methyl-1-(p-tolyl)-2-propanol 95%
2-Methyl-1-(p-tolyl)-2-propanol
Formel:
C₁₁H₁₆O Molecular Weight: 164.25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00029997 CAS-Nummer: 20834-59-7 |