2-Ethylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930977-1G
APOSOR930977-1GEA
435
EUR
APOSOR930977-1G
2-Ethylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-Ethylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09054863 CAS-Nummer: 72790-16-0 |