5-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930980-250MG
APOSOR930980-250MGEA
183
EUR
APOSOR930980-250MG
5-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine 95%
5-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Formel:
C₁₀H₁₃N Molecular Weight: 147,217 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07373907 CAS-Nummer: 168902-79-2 |