6-Ethoxynicotinaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethoxypyridine-5-carbaldehyde
OR931015-5G
APOSOR931015-5GEA
208
EUR
APOSOR931015-5G
6-Ethoxynicotinaldehyde 98%
6-Ethoxynicotinaldehyde
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151.163 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11553587 CAS-Nummer: 97455-61-3 |