α,α'-Dichlor-p-xylol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,4-Bis(chlormethyl)benzol, p-Xyloldichlorid, p-Xylylendichlorid

OR9311-100G OR9311-500G
APOSOR9311-100GEA 163 EUR
APOSOR9311-100G APOSOR9311-500G
α,α'-Dichlor-p-xylol 95%
α,α'-Dichlor-p-xylol

Intermediate for organic synthesis

Formel: C₈H₈Cl₂
Molecular Weight: 175.06 g/mol
Siedepunkt: 254 °C
Schmelzpunkt: 98…101 °C
Dichte: 1.417 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000920
CAS-Nummer: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1+8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR