1-Methyl-1H-indazole-7-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR931136-1G
APOSOR931136-1GEA 132 EUR
APOSOR931136-1G
1-Methyl-1H-indazole-7-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indazole-7-carbaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11111019
CAS-Nummer: 951030-58-3