1,4-Dimethoxy-2,3-dimethylbenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931246-1G
APOSOR931246-1GEA
140
EUR
APOSOR931246-1G
1,4-Dimethoxy-2,3-dimethylbenzene 95%
1,4-Dimethoxy-2,3-dimethylbenzene
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Molecular Weight: 166,217 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00094721 CAS-Nummer: 39021-83-5 |