5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931371-1G
APOSOR931371-1GEA
89.9
EUR
APOSOR931371-1G
5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 95%
5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₄ClN₃O₂ Molecular Weight: 161.546 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00462202 CAS-Nummer: 6814-58-0 |