6-Bromo-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931390-1G
OR931390-250MG
APOSOR931390-1GEA
0
EUR
APOSOR931390-1G
APOSOR931390-250MG
6-Bromo-L-tryptophan 97%
6-Bromo-L-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17214433 CAS-Nummer: 52448-17-6 |