(2-Amino-6-chlorophenyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR931392-5G
APOSOR931392-5GEA
53.8
EUR
APOSOR931392-5G
(2-Amino-6-chlorophenyl)methanol 97%
(2-Amino-6-chlorophenyl)methanol
Formel:
C₇H₈ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09029932 CAS-Nummer: 39885-08-0 |