Bis(trimethylsilyl)carbodiimid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931437-25G OR931437-5G
APOSOR931437-25GEA 828 EUR
APOSOR931437-25G APOSOR931437-5G
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid 95%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid
Formel: C₇H₁₈N₂Si₂
Molecular Weight: 186.4 g/mol
Siedepunkt: 164
Schmelzpunkt: -23
Dichte: 0.8211
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051538
CAS-Nummer: 1000-70-0