2-(4-Methylphenyl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(p-Tolyl)ethanol
OR931463-25G
APOSOR931463-25GEA
58
EUR
APOSOR931463-25G
2-(4-Methylphenyl)ethanol 95%
2-(4-Methylphenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O Molecular Weight: 136.20 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002904 CAS-Nummer: 699-02-5 |