4-Chlor-3,5-xylenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9315-25G
OR9315-500G
APOSOR9315-25GEA
21.9
EUR
APOSOR9315-25G
APOSOR9315-500G
4-Chlor-3,5-xylenol 98%
4-Chlor-3,5-xylenol
Formel:
C₈H₉ClO Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002324 CAS-Nummer: 88-04-0 |