3-Bromo-2-methylpropan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931511-1G
APOSOR931511-1GEA
403
EUR
APOSOR931511-1G
3-Bromo-2-methylpropan-1-ol 95%
3-Bromo-2-methylpropan-1-ol
Formel:
C₄H₉BrO Molecular Weight: 153,018 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01365869 CAS-Nummer: 40145-08-2 |