1-Hydroxy-benzocyclobutene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-ol
OR931522-1G
APOSOR931522-1GEA
235
EUR
APOSOR931522-1G
1-Hydroxy-benzocyclobutene 95%
1-Hydroxy-benzocyclobutene
Formel:
C₈H₈O Molecular Weight: 120,149 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798161 CAS-Nummer: 35447-99-5 |