1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931536-1G
APOSOR931536-1GEA
88.6
EUR
APOSOR931536-1G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₇H₄N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13176785 CAS-Nummer: 956010-88-1 |