Diethyl-morpholin-2-ylmethyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931575-1G
APOSOR931575-1GEA
464
EUR
APOSOR931575-1G
Diethyl-morpholin-2-ylmethyl-amine 95%
Diethyl-morpholin-2-ylmethyl-amine
Formel:
C₉H₂₀N₂O Molecular Weight: 172,268 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03990578 CAS-Nummer: 122894-66-0 |