4-Brom-N-methylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931639-25G
APOSOR931639-25GEA
156
EUR
APOSOR931639-25G
4-Brom-N-methylanilin 98%
4-Brom-N-methylanilin
Formel:
C₇H₈BrN Molecular Weight: 186,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03030391 CAS-Nummer: 6911-87-1 |