4'-Amino-3'-cyanacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Acetyl-2-aminobenzonitrile
OR931672-5G
APOSOR931672-5GEA
253
EUR
APOSOR931672-5G
4'-Amino-3'-cyanacetophenon 95%
4'-Amino-3'-cyanacetophenon
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160.1726 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18379155 CAS-Nummer: 33720-71-7 |