3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931695-5G
APOSOR931695-5GEA
137
EUR
APOSOR931695-5G
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile ≥98%
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₆N₂O Molecular Weight: 170.167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657155 CAS-Nummer: 83783-33-9 |