5-(4-Chloro-phenyl)-3,4-dihydro-2H-pyrrole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931706-1G
APOSOR931706-1GEA
464
EUR
APOSOR931706-1G
5-(4-Chloro-phenyl)-3,4-dihydro-2H-pyrrole 95%
5-(4-Chloro-phenyl)-3,4-dihydro-2H-pyrrole
Formel:
C₁₀H₁₀ClN Molecular Weight: 179,646 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02931038 CAS-Nummer: 22217-78-3 |