Methyl 3-(3-pyridyl)propiolate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-(3-Pyridyl)propiolate
OR931728-1G
APOSOR931728-1GEA 272 EUR
APOSOR931728-1G
Methyl 3-(3-pyridyl)propiolate 95%
Methyl 3-(3-pyridyl)propiolate
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18205098
CAS-Nummer: 78584-30-2