4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931785-1G
OR931785-250MG
APOSOR931785-1GEA
0
EUR
APOSOR931785-1G
APOSOR931785-250MG
4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₆H₇ClN₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09951961 CAS-Nummer: 61044-96-0 |