Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931790-1G
APOSOR931790-1GEA 120 EUR
APOSOR931790-1G
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinat 95%
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinat
Formel: C₈H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834350
CAS-Nummer: 317335-15-2