2-(2-Methylphenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931809-1G
OR931809-5G
APOSOR931809-1GEA
0
EUR
APOSOR931809-1G
APOSOR931809-5G
2-(2-Methylphenyl)ethanol 97%
2-(2-Methylphenyl)ethanol
Formel:
C₉H₁₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044241 CAS-Nummer: 19819-98-8 |