(5-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931825-1G
APOSOR931825-1GEA
0
EUR
APOSOR931825-1G
(5-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(5-Chloro-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine
Formel:
C₇H₈ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18837178 CAS-Nummer: 1289385-19-8 |