4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931934-1G
APOSOR931934-1GEA
151
EUR
APOSOR931934-1G
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile 95%
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09028771 CAS-Nummer: 83101-12-6 |