Chroman-4-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-4-amine
OR931982-1G
APOSOR931982-1GEA
102
EUR
APOSOR931982-1G
Chroman-4-amine 97%
Chroman-4-amine
Formel:
C₉H₁₁NO Molecular Weight: 149,1897 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00730969 CAS-Nummer: 53981-38-7 |