(S)-tert-Butyl (2-aminopropyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932018-1G
APOSOR932018-1GEA
272
EUR
APOSOR932018-1G
(S)-tert-Butyl (2-aminopropyl)carbamate 97%
(S)-tert-Butyl (2-aminopropyl)carbamate
Formel:
C₈H₁₈N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11112235 CAS-Nummer: 121103-15-9 |