3,5-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932052-1G
APOSOR932052-1GEA 734 EUR
APOSOR932052-1G
3,5-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine 98%
3,5-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄Cl₃N
Molecular Weight: 196,462 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14582993
CAS-Nummer: 264123-70-8