4-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-N,N-dimethylpyridin-2-amine
OR932120-1G
APOSOR932120-1GEA
200
EUR
APOSOR932120-1G
4-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
4-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine
Formel:
C₇H₉ClN₂ Molecular Weight: 156,613 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09031036 CAS-Nummer: 735255-56-8 |