Quinolin-4-ylmethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Hydroxymethyl)quinoline
OR932181-1G
APOSOR932181-1GEA
149
EUR
APOSOR932181-1G
Quinolin-4-ylmethanol 95%
Quinolin-4-ylmethanol
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01006059 CAS-Nummer: 6281-32-9 |