3-Cyano-benzenepropanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Cyanobenzenepropanoic acid
OR932222-1G
APOSOR932222-1GEA
97.3
EUR
APOSOR932222-1G
3-Cyano-benzenepropanoic acid 95%
3-Cyano-benzenepropanoic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061831 CAS-Nummer: 42287-97-8 |