3-Methyl-2-cyclohexen-1-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methylcyclohex-2-enon
OR932249-100G
APOSOR932249-100GEA 154 EUR
APOSOR932249-100G
3-Methyl-2-cyclohexen-1-on 98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-on
Formel: C₇H₁₀O
Molecular Weight: 110.16 g/mol
Siedepunkt: 197 °C
Dichte: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001581
CAS-Nummer: 1193-18-6