3-Chlor-5-methylbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932275-5G
APOSOR932275-5GEA
72.5
EUR
APOSOR932275-5G
3-Chlor-5-methylbenzonitril 97%
3-Chlor-5-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₆ClN Molecular Weight: 151.59 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800704 CAS-Nummer: 189161-09-9 |