3-Chromanecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932278-1G
APOSOR932278-1GEA
58
EUR
APOSOR932278-1G
3-Chromanecarboxylic acid 95%
3-Chromanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03783554 CAS-Nummer: 115822-57-6 |