5-(3-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-pyrrole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932281-1G
APOSOR932281-1GEA
464
EUR
APOSOR932281-1G
5-(3-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-pyrrole 95%
5-(3-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-pyrrole
Formel:
C₁₀H₁₀ClN Molecular Weight: 179,646 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037876 CAS-Nummer: 374588-99-5 |