5-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932375-1G
APOSOR932375-1GEA
249
EUR
APOSOR932375-1G
5-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16997527 CAS-Nummer: 23942-00-9 |