(R,R)-(-)-3,6-Octandiol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932401-500MG
APOSOR932401-500MGEA 667 EUR
APOSOR932401-500MG
(R,R)-(-)-3,6-Octandiol 96%
(R,R)-(-)-3,6-Octandiol
Formel: C₈H₁₈O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631087
CAS-Nummer: 129619-37-0