Methyl-3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate
OR932444-1G
APOSOR932444-1GEA
78.3
EUR
APOSOR932444-1G
Methyl-3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl-3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₆H₈O₃S Molecular Weight: 160,187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156156 CAS-Nummer: 2689-69-2 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)