3-(3-Formyl-1H-indol-1-yl)propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932512-1G
APOSOR932512-1GEA
435
EUR
APOSOR932512-1G
3-(3-Formyl-1H-indol-1-yl)propanenitrile 95%
3-(3-Formyl-1H-indol-1-yl)propanenitrile
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O Molecular Weight: 198,221 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00484155 CAS-Nummer: 18109-11-0 |