4-Methyloxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR932677-5G
APOSOR932677-5GEA
56.7
EUR
APOSOR932677-5G
4-Methyloxazole
4-Methyloxazole
Formel:
C₄H₅NO Molecular Weight: 83.089 g/mol Siedepunkt: 86…88 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11110237 CAS-Nummer: 693-93-6 UN: 1993 ADR: 3 III |