1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932686-1G
OR932686-250MG
APOSOR932686-1GEA
435
EUR
APOSOR932686-1G
APOSOR932686-250MG
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95%
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12192642 CAS-Nummer: 25688-18-0 |